Merck
Z126616
Orbital-attachment kit
for building models in three dimensions
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.17
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
General description
Lightweight orbitals for building models in three dimensions. Parts are finished in standard colors and attach to the atom centers contained in the giant-size molecular model kits. Pi bonds fit over ends of orbitals to show overlap.
Kit contains a selection of 50 parts, and is useful for studying elementary and advanced concepts of orbital theory. Storage box has individual compartments for each orbital.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)