Documentos clave
Z118923
Safety bulb®
pkg of 1 ea
Sinónimos:
pipette bulb, pipette filler
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
rubber
silicone
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37888-0000
Descripción general
Large capacity, for all pipette sizes. Tapered silicone seal prevents loss of suction. May be opened for cleaning; autoclavable. Elastic cord provided for hanging on reagent bottles.
Información legal
Safety bulb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)