Z107468
Wheaton connecting adapter
To hose connector.
Sinónimos:
vacuum adapter, vacuum adapters, wheaton adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
Descripción general
13-425 screw-threaded connector.
All wetted parts are PTFE.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)