WHA10421026
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z698113, fiber filters, glass filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 47 mm
Materiales
borosilicate glass membrane
circles
Características
hydrophilic
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10421026
Whatman Article No. 28415406 (US reference)
Diámetro
47 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)