Merck
W323608
Sigma-Aldrich
(+)-Rose oxide
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
Sinónimos:
(+)-Rose oxide, (4S)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número de FEMA:
3236
Beilstein:
1680588
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2269
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.037
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
86 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
geranium; green; rose
cadena SMILES
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
Clave InChI
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)