Merck
W224908
Sigma-Aldrich
L-Carvone
greener alternative
natural, 99%, FG
Sinónimos:
(R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número de FEMA:
2249
Beilstein:
2206714
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
146
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.012
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
5.2 (vs air)
presión de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
composición
contains IFRA restricted carvone
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
densidad
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
carvone
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
herbaceous; spearmint
cadena SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Descripción general
L-Carvone is one of the key constituents of spearmint (Mentha spicata) oil.[1] Studies indicate that it is a potent feeding-deterrent to stored product beetles.[2][3]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carvone: Why and how should one bother to produce this terpene.
de Carvalho CC & da Fonseca MMR.
Food Chemistry, 95(3), 413-422 (2006)
Bioactivities of l-carvone, d-carvone, and dihydrocarvone toward three stored product beetles
Tripathi AK, et al.
Journal of Economic Entomology, 96(5), 1594-1601 (2003)
Plant compounds that induce polychlorinated biphenyl biodegradation by Arthrobacter sp. strain B1B.
Gilbert ES & Crowley DE.
Applied and Environmental Microbiology, 63(5), 1933-1938 (1997)
Tingting Li et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3324-3324 (2019-01-29)
Quorum sensing (QS), one of the most remarkable microbiological discoveries, is considered a global gene regulatory mechanism for various traits in bacteria, including virulence and spoilage. Hafnia alvei, an opportunistic pathogen and a dominant psychrophile, uses the lux-type QS system
Philipp Klahn et al.
Organic letters, 14(5), 1250-1253 (2012-02-14)
The total synthesis of (+)-cyperolone, an eudesmane-derived sesquiterpenoid from Cyperus rotundus, is described. The de novo synthesis was accomplished via a 15 step sequence starting from (R)-(-)-carvone. The synthetic route features a platinum-catalyzed cycloisomerization to rapidly construct the bicyclic core