THS02135
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
5% Ru/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 02135
Diámetro
4 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)