Documentos clave
SYNS540004
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm, O-rings: Viton
Sinónimos:
Synthware S540004
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S540004
Categorías relacionadas
Descripción general
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)