Documentos clave
SYNF194100
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Sinónimos:
Synthware F194100, glass powder funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F194100
parte superior diám.
100 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)