Merck
S97439
2,6-BIS-(4-MEO-PHENYL)-4-OXO-CYCLOHEXANE-1,1-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H26O7
Número de CAS:
Peso molecular:
426.471
MDL number:
Other Notes