Merck
S81273
DIBROMO-TRICYCLO(8.2.2.2(4,7))HEXADECA-1(13),4(16),5,7(15),10(14),11-HEXAENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H14Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
366.098
MDL number:
Other Notes