Documentos clave
S573175
Sigma-Aldrich
ISOPROPYL STEARATE
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)