Merck
S468339
SODIUM 4-(3-(2,4-DI-ME-PH-AZO)-2,4-DI-HO-PH-AZO)-BENZENESULFONATE(ACID ORANGE 24
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H17N4NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
448.436
MDL number:
Other Notes