Merck
S33309
2-BROMO-BENZOIC ACID (3-BROMO-PHENYL)-DIETHYLTHIOCARBAMOYLSULFANYL-METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H19Br2NO2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
517.305
MDL number:
Other Notes