Merck
R480231
3-(2,2-DICHLORO-VINYL)2,2-DIMETHYL-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID (3-NITRO-PH)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H14Cl2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
329.185
MDL number:
Other Notes