Merck
QBD11581
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
Sinónimos:
MAL-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-Zm-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C78H134F4N4O35
Peso molecular:
1763.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(cc(c(c1OC(=O)CCC(NC(=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)F)F)F
InChI
1S/C78H134F4N4O35/c1-93-14-15-97-22-23-101-28-29-103-32-33-105-36-37-107-40-41-109-44-45-111-48-49-113-52-53-115-56-57-117-60-61-119-64-65-120-63-62-118-59-58-116-55-54-114-51-50-112-47-46-110-43-42-108-39-38-106-35-34-104-31-30-102-27-26-100-21-18-96-13-
Clave InChI
CSFNMNXCDRHNCL-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
MAL-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG24 is one of Quanta BioDesign′s novel, patent-pending Sidewinder line of products. A terminal maleimide group provides thiol-specific reactivity on one end of the molecule, while a long, methyl-terminated dPEG spacer provides hydrophilicity and protection from proteolysis on the other end of the molecule. Between the two ends, tetrafluorophenyl ester-functionalized glutamic acid offers a convenient attachment point for a hydrophobic drug or other small molecules.
Información legal
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
Sidewinder is a trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)