Merck
L033000
Sigma-Aldrich
BTT Activator
0.3 M
Sinónimos:
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
color
clear
cadena SMILES
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
Clave InChI
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step. The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.BTT Activator 0.3M is 5-(Benzylthio)-1H-tetrazole.
Nota de preparación
Acetonitrile / 5-(Benzylthio)-1H-Tetrazole 100 / 6 (v/w)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)