GF98718935
Aluminum
sphere, 100pcs, diameter 1.0mm, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 95.2%
Sinónimos:
Aluminum, AL006810
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.2%
Formulario
spheres
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 987-189-35
resistividad
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)