Documentos clave
GF93674201
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 2.0 mm, wall thickness 0.6 mm, length 150 mm
Sinónimos:
W 607160
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 936-742-01
Longitud
150 mm
D.E.
2.0 mm
pared grosor
0.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)