Documentos clave
GF93233224
Platinum/Iridium
wire, Pt90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Sinónimos:
PT025141
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 932-332-24
Longitud
2 m
diámetro
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)