GF92166598
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinónimos:
FE026011
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 921-665-98
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)