GF80644507
Cinc
rod, length 100 mm, 7.62 mm diameter, purity 99.9%
Sinónimos:
ZN007914
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
99.9%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 806-445-07
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
L
100 mm
diameter
7.62 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Inchi Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)