Documentos clave
GF75163833
Aluminium alloy 2014
foil, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, thickness 1.50 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
AB100550
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 751-638-33
size
150 × 150 mm
thickness
1.50 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)