Documentos clave
GF64503547
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinónimos:
MO075125
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 645-035-47
L × diám.
5 m × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)