Documentos clave
GF63566455
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 500 g
Sinónimos:
AC336310
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 635-664-55
peso
500 g
tamaño nominal del gránulo
2.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)