GF62067720
Palladium
foil, thickness 0.1 mm, length 0.05 m, coil width 2 mm
Sinónimos:
PD000276
About This Item
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 620-677-20
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
Longitud
0.05 m
bobina anchura
2 mm
grosor
0.1 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)