Documentos clave
GF46333133
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 100m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
CU045820
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 463-331-33
aislamiento grosor
0.005 mm
alambre L × diám.
100 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)