Documentos clave
GF45947133
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
500mm rod, 18mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AL057960
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 459-471-33
L × diam.
500 mm × 18 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)