GF41015113
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI100280
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 410-151-13
L × An × grosor
0.1 m × 100 mm × 0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)