Documentos clave
GF34314757
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinónimos:
CU047925
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 343-147-57
Longitud
100 mm
diámetro
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)