Documentos clave
GF19344359
Polyimide
(PI), rod, diam. 6.35 mm, L 300 mm, grade vespel sp1
Sinónimos:
IM307910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 193-443-59
L
300 mm
diam.
6.35 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)