GF18174393
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
12mm rod, 3mm diameter, 99.998%
Sinónimos:
AL057930
About This Item
assay
99.998%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 181-743-93
L × diam.
12 mm × 3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)