Merck
GF17510600
Praseodymium
foil, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
PR000250
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pr
Número de CAS:
Peso molecular:
140.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141610
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 175-106-00
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
size
25 × 25 mm
thickness
1.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)