Documentos clave
GF15993625
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL603028
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 159-936-25
size
5 × 5 mm
thickness
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)