Merck
GF11310275
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Sinónimos:
Y 006100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Y
Número de CAS:
Peso molecular:
88.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141617
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.9%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 113-102-75
resistividad
57 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
50 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
densidad
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)