Documentos clave
GF05817494
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AU065140
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 058-174-94
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)