DWK294010203
One Pack Contains: 100 Self-Adhesive Duran Youtility Bottle Labels (36 X 70Mm)
Sinónimos:
294010203
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 294010203
Categorías relacionadas
Aplicación
identification
Características y beneficios
Printable self-adhesive; Wide – 40 to + 150 °C thermal performance range
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)