Merck
DWK11-0053N
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
natural PTFE/silicone cap
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
natural PTFE/silicone cap
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 11-0053N
Aplicación
Chromatography
Características y beneficios
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)