Documentos clave
CLS618050
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 65 mm
Sinónimos:
Corning® 6180
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
Corning 6180-50
vástago L
65 mm
vástago D.E.
8-9 mm
parte superior D.I.
50 mm
Descripción general
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)