CDS017300
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2
Peso molecular:
162.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
OC(=O)c1ccn2ccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-3-10-4-2-9-7(10)5-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
TUKDVVKJZVLVTD-UHFFFAOYSA-N