CBR01571
2-Amino-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one dihydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
Cl.Cl.NC1=NC2(CCNCC2)C(=O)N1
InChI
1S/C7H12N4O.2ClH/c8-6-10-5(12)7(11-6)1-3-9-4-2-7;;/h9H,1-4H2,(H3,8,10,11,12);2*1H
InChI key
WYTIOEQRJCJGHZ-UHFFFAOYSA-N