BR781912
BRAND® microplate BRANDplates®, inertGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, inertGrade
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781912
tamaño
330 μL
96 wells
volumen de trabajo
330 μL
color
white, with transparent bottom
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)