BR781724
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, white
Sinónimos:
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
round bottom
white wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (U-bottom)
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781724
tamaño
330 μL
96 wells
volumen de trabajo
330 μL
color
white
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
tipo de unión
high binding surface
Descripción general
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)