Documentos clave
BR23766
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, amber AR-Glass
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiales
amber AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in white
fabricante / nombre comercial
BRAND 23766
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
botella tamaño
1000 mL
bureta tamaño
25 mL
Descripción general
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)