ADE001338
tert-Butyl (5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-yl)carbamate
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1nc2[nH]ccc2cc1Cl
InChI
1S/C12H14ClN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-10-8(13)6-7-4-5-14-9(7)15-10/h4-6H,1-3H3,(H2,14,15,16,17)
InChI key
MESCCEJMHUSKCH-UHFFFAOYSA-N