A94638
1-Aza-2-cyclooctanone
98%
Sinónimos:
2-Azacyclooctanone, 2-Azocanone, 2-Oxo-heptamethyleneimine, Enantholactam, Hexahydro-2(1H)-azocinone, Oenantholactam
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCCCN1
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-7/h1-6H2,(H,8,9)
Clave InChI
CJYXCQLOZNIMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?