937398
(tBuXPhos)Pd(p-CH3C6H4(Cl)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Cross Couplings
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to faint beige
grupo funcional
(Palladium)
phosphine
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl[Pd](C1=CC=C(C)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)