933872
Carboxymethyl cellulose glycidyl methacrylate
Degree of methacrylation ~10%
Sinónimos:
CMC methacrylate, Cellulose acrylate, Cellulose methacrylate, Methacrylated CMC, Methacrylated cellulose
Formulario
powder or chunks (or fibres)
color
, light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- Hydrogels
- Tissue engineering
- Bioprinting
- Drug delivery system
Características y beneficios
- Methacrylate functionalized cellulose derivative
- Photocrosslinkable
- Chemical Crosslinkable
- Naturally derived polymer
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)