926124
(S,S)-Ts-DENEB™
Sinónimos:
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)