Documentos clave
908142
Sigma-Aldrich
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
Sinónimos:
Ru/Al2O3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ru
Peso molecular:
101.07
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
contiene
<3% water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
alumina support
Aplicación
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru is a ruthenium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Otras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Información legal
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.